Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATXN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9422
BSBTPB9422EA 552 EUR InStock
BSBTPB9422
Anti-ATXN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Ataxin-1(ATXN1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.

Ataxin-1 is a protein that in humans is encoded by the ATXN1 gene. The ATXN1 gene had been mapped to 6p23 by in situ hybridization. Ataxin-1 (ATXN1), a causative factor for spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1), and the related Brother of ATXN1 (BOAT1) are human proteins involved in transcriptional repression. ATXN1 and BOAT1 might participate in several Notch-controlled developmental and pathological processes.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ATXN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité