Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTBP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9426
BSBTPB9426EA 552 EUR InStock
BSBTPB9426
Anti-CTBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for C-terminal-binding protein 2(CTBP2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

The E1a region of group C adenoviruses encodes 2 nearly identical proteins that are largely responsible for the oncogenic properties of adenoviruses. The CTBP1 protein binds to the C-terminal half of these E1A proteins. It's predicted that CTBP2 is a 445-amino acid protein and it is 72% identical to CTBP1. The CTBP2 gene is mapped to chromosome 10q26.13. CTBP2 is a mammalian corepressor that targets diverse transcriptional regulators. It bounds the short medial portion of delta-EF1 containing the PLDLSL motif and it enhances transrepression activity of delta-EF1.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: HPSE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité