Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPSE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9427
BSBTPB9427EA 552 EUR InStock
BSBTPB9427
Anti-HPSE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Heparanase(HPSE) detection. Tested with WB in Human;Rat.

Heparanase, also known as HPSE, is an enzyme that acts both at the cell-surface and within the extracellular matrix to degrade polymeric heparan sulfate molecules into shorter chain length oligosaccharides. Heparanase is an endo-beta-D-glucuronidase capable of cleaving heparan sulfate and has been implicated in inflammation and tumor angiogenesis and metastasis. The successful penetration of the endothelial cell layer that lines the interior surface of blood vessels is an important process in the formation of blood borne tumour metastases. Heparan sulfate proteoglycans are major constituents of this layer and it has been shown that increased metastatic potential corresponds with increased heparanase activity for a number of cell lines.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Heparanase 1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ITPR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité