Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITPR3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9428
BSBTPB9428EA 552 EUR InStock
BSBTPB9428
Anti-ITPR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 3(ITPR3) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

ITPR3 encodes a receptor for inositol 1,4,5-trisphosphate, a second messenger that mediates the release of intracellular calcium. The receptor contains a calcium channel at the C-terminus and the ligand-binding site at the N-terminus. Knockout studies in mice suggest that type 2 and type 3 inositol 1,4,5-trisphosphate receptors play a key role in exocrine secretion underlying energy metabolism and growth. ITP3 channels serve an important role in the taste transduction pathway of sweet, bitter and umami tastes the gustatory system. ITP3 channels allow the flow of Calcium out of the endoplasmic reticulum in response to IP3. Calcium cations result in the activation of TRPM5 which leads to a depolarisation generating potential and an action potential.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for ITPR3 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: KDR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité