Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9429
BSBTPB9429EA 552 EUR InStock
BSBTPB9429
Anti-KDR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Vascular endothelial growth factor receptor 2(KDR) detection. Tested with WB in Human.

KDR (Kinase Insert Domain Receptor), also known as FLK1, VEGFR or VEGFR2, is a VEGF receptor. KDR is the human gene encoding it. Sait et al. (1995) likewise corrected the assignment to chromosome 4q11-q12 to the same region occupied also by PDGFRA and KIT, thus indicating the location of a cluster of receptor tyrosine kinase genes. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is the only mitogen that specifically acts on endothelial cells. Its expression is upregulated by hypoxia, and its cell-surface receptor, known as fetal liver kinase-1 (Flk1) in mouse, is exclusively expressed in endothelial cells (Plate et al., 1993). Flk1 is the mouse homolog of KDR (Matthews et al., 1991).

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for KDR is approximately 0.25ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PLEC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité