Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9432
BSBTPB9432EA 552 EUR InStock
BSBTPB9432
Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Runt-related transcription factor 3(RUNX3) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Runt-related transcription factor 3, also called AML2 is a protein that in humans is encoded by the RUNX3 gene. The RUNX3 gene encodes a Runt-related transcription factor, which is part of the RUNX gene family. By fluorescence in situ hybridization, RUNX3 was assigned to human chromosome 1p36.11. RUNX3 binds to the core site of murine Leukemia virus, the core sequences in the enhancer of the polyomavirus, and also to the enhancers of the T-cell receptor genes. It may be involved in the control of cellular proliferation and/or differentiation.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SDHA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité