Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDHA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9433
BSBTPB9433EA 552 EUR InStock
BSBTPB9433
Anti-SDHA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial(SDHA) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Complex II of the mitochondrial respiratory chain, also known as succinate dehydrogenase or succinate:ubiquinone oxidoreductase, consists of 4 nuclear-encoded polypeptides, these are the flavoprotein subunit (SDHA), the iron sulfur protein subunit (SDHB), and the integral membrane protein subunits SDHC and SDHD. SDHA is an acronym for succinate dehydrogenase complex subunit A. The succinate dehydrogenase (SDH) protein complex catalyzes the oxidation of succinate (succinate + ubiquinone => fumarate + ubiquinol). The SDHA subunit is connected to the SDHB subunit on the hydrophilic, catalytic end of the complex, and weighs 72.7 kDA. Mutations in the SDHA subunit have a distinct pathology from mutations in the SDHB/SDHC/SDHD subunits; it is the only subunit to never have shown tumor suppressor behaviour. Heterozygous carriers of an SDHA mutation do not develop paragangliomas as has been seen for mutations in the other subunits. This appears to be due to the expression of two similar SDHA genes (Types I and II) in the paraganglia system.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SGK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité