Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNAI3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9440
BSBTPB9440EA 552 EUR InStock
BSBTPB9440
Anti-SNAI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Zinc finger protein SNAI3(SNAI3) detection. Tested with WB in Human.

SNAI3 is a member of the SNAIL gene family, named for the Drosophila snail gene, which plays roles in mesodermal formation during embryogenesis. SNAI3 gene, was located between KIAA0233 gene and CBFA2T3 gene in human chromosome 16q24.3, a region affected in breast cancer, gastric cancer, hepatocellular carcinoma, ovarian cancer, and therapy-related myeloid leukemia with t(16;21)(q24;q22) translocation. Human SNAI3 gene was found to encode 292-amino-acid polypeptide with the N-terminal SNAG domain and five zinc finger domains. And Human SNAI3 mRNA was expressed in skin melanotic melanoma, lung epidermoid carcinoma, and germ cell tumor. Because SNAG zinc-finger proteins are transcriptional repressors implicated in carcinogenesis and embryogenesis, SNAI3 gene might be a potent target of pharmacogenomics in the field of oncology and regenerative medicine.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for SNAI3 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SNRPN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité