Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9447
BSBTPB9447EA 552 EUR InStock
BSBTPB9447
Anti-TFAM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Transcription factor A, mitochondrial(TFAM) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

  • TFAM (Transcription factor A, mitochondrial), also known as TCF6 or TCF6L2, is a 162-amino acid protein that activates transcription of each mitochondrial DNA (mtDNA) strand by binding to an element of approximately 30 nucleotides present in both the light-strand and the heavy-strand promoters. By Southern blot analysis of restriction enzyme digests of human/Chinese hamster somatic cell hybrid lines, Milatovich et al. (1992) mapped TFAM sequences, which they called MTTF1, to 3 different chromosomes: chromosomes 10, 7p, and 11q. By PCR-based screening of a somatic cell hybrid panel and by fluorescence in situ hybridization, Scott (2007) stated that the sequences mapped to chromosomes 7p (TCF6L1) and 11q (MTTF1, or TCF6L3) are pseudogenes. Larsson et al. (1997) mapped the mouse mitochondrial transcription factor A gene (Tfam) to the central part of mouse chromosome 10. This region exhibits syntenic homology with human 10q21. Mitochondrial transcription factor A is a key activator of mitochondrial transcription in mammals. It also has a role in mitochondrial DNA replication, since transcription generates an RNA primer necessary for initiation of mtDNA replication.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for mtTFA is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: TGM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité