Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9449
BSBTPB9449EA 552 EUR InStock
BSBTPB9449
Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tyrosine 3-monooxygenase(TH) detection. Tested with WB, IHC-P in Mouse;Rat.

TH is equal to tyrosine hydroxylase. The protein encoded by this gene is involved in the conversion of tyrosine to dopamine. It is the rate-limiting enzyme in the synthesis of catecholamines, hence plays a key role in the physiology of adrenergic neurons. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive Segawa syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. In humans, tyrosine hydroxylase is encoded by the TH gene, and the enzyme is present in the central nervous system (CNS), peripheral sympathetic neurons and the adrenal medulla. Tyrosine hydroxylase, phenylalanine hydroxylase and tryptophan hydroxylase together make up the family of aromatic amino acid hydroxylases (AAAHs).

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for TH is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: THBS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité