Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VCP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9454
BSBTPB9454EA 552 EUR InStock
BSBTPB9454
Anti-VCP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Transitional endoplasmic reticulum ATPase(VCP) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human;Mouse;Rat.

Valosin-containing protein also called CDC48 is an enzyme that in humans is encoded by the VCP gene. It is a member of the AAA+ (ATPase associated with various activities) protein family. The VCP gene maps to chromosome 9p13.3. It is necessary for the fragmentation of Golgi stacks during mitosis and for their reassembly after mitosis. It is involved in the formation of the transitional endoplasmic reticulum. This gene plays a role in vesicle transport and fusion, 26S proteasome function, and assembly of peroxisomes. It also involved in DNA damage response: recruited to double-strand breaks (DSBs) sites in a RNF8- and RNF168-dependent manner and promotes the recruitment of TP53BP1 at DNA damage sites.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for VCP is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: VDAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité