Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9455
BSBTPB9455EA 552 EUR InStock
BSBTPB9455
Anti-VDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Voltage-dependent anion-selective channel protein 1(VDAC1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

The voltage-dependent anion channel (VDAC) of the outer mitochondrial membrane is a small, abundant outer membrane pore-forming protein found in the outer membranes of all eukaryotic mitochondria. The VDAC protein is thought to form the major pathway for movement of adenine nucleotides through the outer membrane and to be the mitochondrial binding site for hexokinase and glycerol kinase. At low transmembrane voltage, VDAC is open for anions such as phosphate, chloride, and adenine nucleotides. At higher transmembrane voltage, VDAC functions as a selective channel for cations and uncharged molecules. These features make VDAC likely to play a role in mitochondrial energy metabolism. Huizing et al. studied by Northern and Western blot analyses the human tissue distribution of mitochondrial transmembrane metabolite carriers. They found that VDAC1 mRNA has a ubiquitous distribution, with most pronounced expression in heart, liver, and skeletal muscle, whereas the VDAC2 isoform appears to be expressed only in the heart.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for VDAC/Porin is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: VDR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité