Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VDR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9456
BSBTPB9456EA 550 EUR InStock
BSBTPB9456
Anti-VDR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Vitamin D3 receptor(VDR) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

VDR (Vitamin D Receptor), also known as Vitamin D Hormone Receptor, is a member of the nuclear receptor family of transcription factors. Labuda et al. (1991) assigned the VDR gene to 12q12-q14 by in situ hybridization. Using mutation analysis, Jurutka et al. (2000) characterized arg18/arg22, VDR residues immediately N-terminal of the first DNA-binding zinc finger, as vital for contact with the general transcription factor IIB (TFIIB). A natural polymorphic variant of VDR, termed F/M4 (missing a FokI restriction site), which lacks only the first 3 amino acids (including glu2), interacted more efficiently with TFIIB and also possessed elevated transcriptional activity compared with the full-length (f/M1) receptor. Shah et al. (2006) stated that the signaling and oncogenic activity of beta-catenin (CTNNB1) can be repressed by activation of VDR. Conversely, high levels of beta-catenin can potentiate the transcriptional activity of 1,25- dihydroxyvitamin D3.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for VDR is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: VIL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité