Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9457
BSBTPB9457EA 552 EUR InStock
BSBTPB9457
Anti-VIL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Villin-1(VIL1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Villin is known as VIL1. This gene encodes a member of a family of calcium-regulated actin-binding proteins. This protein represents a dominant part of the brush border cytoskeleton which functions in the capping, severing, and bundling of actin filaments. Two mRNAs of 2.7 kb and 3.5 kb have been observed; they result from utilization of alternate poly-adenylation signals present in the terminal exon. In vertebrates, the villin proteins help to support the microfilaments of the microvilli of the brush border. It may play a role in cell plasticity through F-actin severing.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Villin is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: VTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité