Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9460
BSBTPB9460EA 552 EUR InStock
BSBTPB9460
Anti-WNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Proto-oncogene Wnt-1(WNT1) detection. Tested with WB in Human.

Wingless-type MMIV integration site family, member 1 is a protein that in humans is encoded by the WNT1 gene. This gene is a member of the WNT gene family. The gene was assigned to human chromosome 12q13.12. The WNT gene family consists of structurally related genes that encode secreted signaling proteins. The Wnt1 protein functions in the induction of the mesencephalon and cerebellum. However, the gene mutations might not have a significant role in Joubert syndrome.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Wnt1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: WNT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité