Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XRCC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9464
BSBTPB9464EA 550 EUR InStock
BSBTPB9464
Anti-XRCC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for X-ray repair cross-complementing protein 5(XRCC5) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

XRCC5 (X-ray Repair,Complementing Defective ,In Chinese Hamster, 5), also known as Ku80 or Ku86, is a protein that in humans, is encoded by the XRCC5 gene. The XRCC5 gene encodes the 80-kD subunit of the Ku autoantigen, a heterodimer which contributes to genomic integrity through its ability to bind DNA double-strand breaks and facilitate repair by the nonhomologous end joining (NHEJ) pathway. The XRCC5 gene is mapped to 2q35. Human colon cancer cells heterozygous for Ku86 are haploinsufficient with an increase in polyploid cells, a reduction in cell proliferation, elevated p53 levels, and a slight hypersensitivity to ionizing radiation. Functional inactivation of the second Ku86 allele results in cells with a drastically reduced doubling time. The Ku86 locus is essential in human somatic tissue culture cells by experiments demonstration. A rare microsatellite polymorphism in XRCC5 is associated with cancer in patients of varying radiosensitivity.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Ku80 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: YBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité