Anti-CD46 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9486
BSBTPB9486EA 552 EUR InStock
BSBTPB9486
Anti-CD46 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Membrane cofactor protein(CD46) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: CD46
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité