Anti-TCPTP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9501
BSBTPB9501EA 550 EUR InStock
BSBTPB9501
Anti-TCPTP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2(PTPN2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: TCPTP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité