Anti-SLC19A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9504
BSBTPB9504EA 579 EUR InStock
BSBTPB9504
Anti-SLC19A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Folate transporter 1(SLC19A1) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: SLC19A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité