Anti-Cdk7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9536
BSBTPB9536EA 579 EUR InStock
BSBTPB9536
Anti-Cdk7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cyclin-dependent kinase 7(CDK7) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: Cdk7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité