Anti-Cdk9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9537
BSBTPB9537EA 550 EUR InStock
BSBTPB9537
Anti-Cdk9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cyclin-dependent kinase 9(CDK9) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: Cdk9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité