Anti-Cryptochrome I Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9540
BSBTPB9540EA 552 EUR InStock
BSBTPB9540
Anti-Cryptochrome I Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cryptochrome-1(CRY1) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: Cryptochrome I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité