Anti-SP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9558
BSBTPB9558EA 552 EUR InStock
BSBTPB9558
Anti-SP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Transcription factor Sp4(SP4) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: SP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité