Anti-HNF1 beta Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9597
BSBTPB9597EA 552 EUR InStock
BSBTPB9597
Anti-HNF1 beta Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Hepatocyte nuclear factor 1-beta(HNF1B) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: HNF1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité