Anti-IDH1 Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9601
BSBTPB9601EA 550 EUR InStock
BSBTPB9601
Anti-IDH1 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic(IDH1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse; Rat.
Type: Primary
Antigen: IDH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité