Anti-KIN Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9607
BSBTPB9607EA 552 EUR InStock
BSBTPB9607
Anti-KIN Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for DNA/RNA-binding protein KIN17(KIN) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: KIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité