Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSTA1/A2/A3/A4/A5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9627
BSBTPB9627EA 552 EUR InStock
BSBTPB9627
Anti-GSTA1/A2/A3/A4/A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Glutathione S-transferase A1/A2/A3/A4/A5(GSTA1/A2/A3/A4/A5) detection. Tested with WB in Human; Mouse;Rat.

Cytosolic and membrane-bound forms of glutathione S-transferase are encoded by two distinct supergene families. These enzymes function in the detoxification of electrophilic compounds, including carcinogens, therapeutic drugs, environmental toxins and products of oxidative stress, by conjugation with glutathione. The genes encoding these enzymes are known to be highly polymorphic. These genetic variations can change an individual's susceptibility to carcinogens and toxins as well as affect the toxicity and efficacy of some drugs. At present, eight distinct classes of the soluble cytoplasmic mammalian glutathione S-transferases have been identified: alpha, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta and zeta. This gene encodes a glutathione S-transferase belonging to the alpha class. The alpha class genes, located in a cluster mapped to chromosome 6, are the most abundantly expressed glutathione S-transferases in liver (hepatocytes) and kidney (proximal tubules). In addition to metabolizing bilirubin and certain anti-cancer drugs in the liver, the alpha class of these enzymes exhibit glutathione peroxidase activity, thereby protecting the cells from reactive oxygen species and the products of peroxidation.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité