Anti-ADRBK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9682
BSBTPB9682EA 552 EUR InStock
BSBTPB9682
Anti-ADRBK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Beta-adrenergic receptor kinase 2(ADRBK2) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: ADRBK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité