Anti-KIAA1524 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9714
BSBTPB9714EA 552 EUR InStock
BSBTPB9714
Anti-KIAA1524 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Protein CIP2A(KIAA1524) detection. Tested with WB in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: KIAA1524
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité