Anti-CD45 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9785
BSBTPB9785EA 552 EUR InStock
BSBTPB9785
Anti-CD45 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C(PTPRC) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: CD45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité