Anti-RRM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9817
BSBTPB9817EA 550 EUR InStock
BSBTPB9817
Anti-RRM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RRM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité