Anti-SULT2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9821
BSBTPB9821EA 550 EUR InStock
BSBTPB9821
Anti-SULT2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SULT2A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité