Anti-TGFBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9828
BSBTPB9828EA 579 EUR InStock
BSBTPB9828
Anti-TGFBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TGFBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité