Anti-UPF3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9843
BSBTPB9843EA 550 EUR InStock
BSBTPB9843
Anti-UPF3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UPF3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité