Anti-UHRF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9905
BSBTPB9905EA 552 EUR InStock
BSBTPB9905
Anti-UHRF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UHRF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité