Anti-CD33 Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9932
BSBTPB9932EA 550 EUR InStock
BSBTPB9932
Anti-CD33 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Myeloid cell surface antigen CD33(CD33) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: CD33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité