Anti-GAL4 Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9952
BSBTPB9952EA 550 EUR InStock
BSBTPB9952
Anti-GAL4 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Galectin-4(LGALS4) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: LGALS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité