Anti-SLC2A5 Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9960
BSBTPB9960EA 550 EUR InStock
BSBTPB9960
Anti-SLC2A5 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 5(SLC2A5) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: SLC2A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité