Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD146 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
RP1050
BSBTRP1050EA 552 EUR InStock
BSBTRP1050
Anti-CD146 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD146/MCAM detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CD146/MCAM information: Molecular Weight: 71607 MW; Subcellular Localization: Membrane; Single-pass type I membrane protein; Tissue Specificity: Detected in endothelial cells in vascular tissue throughout the body. May appear at the surface of neural crest cells during their embryonic migration. Appears to be limited to vascular smooth muscle in normal adult tissues. Associated with tumor progression and the development of metastasis in human malignant melanoma. Expressed most strongly on metastatic lesions and advanced primary tumors and is only rarely detected in benign melanocytic nevi and thin primary melanomas with a low probability of metastasis.

Type: Primary
Antigen: CD146
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité