Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Survivin Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
RP1052
BSBTRP1052EA 552 EUR InStock
BSBTRP1052
Anti-Survivin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Survivin/BIRC5 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Mouse. Survivin/BIRC5 information: Molecular Weight: 16298 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm . Nucleus . Chromosome. Chromosome, centromere . Cytoplasm, cytoskeleton, spindle . Chromosome, centromere, kinetochore . Midbody . Localizes on chromosome arms and inner centromeres from prophase through metaphase. Localizes to kinetochores in metaphase, distributes to the midzone microtubules in anaphase and at telophase, localizes exclusively to the midbody. Colocalizes with AURKB at mitotic chromosomes. Acetylation at Lys-129 directs its localization to the nucleus by enhancing homodimerization and thereby inhibiting XPO1/CRM1-mediated nuclear export (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Survivin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité