Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ATP2A3/Serca3 Atpase Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
RP1055
BSBTRP1055EA 552 EUR InStock
BSBTRP1055
Anti-ATP2A3/Serca3 Atpase Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for SERCA3 ATPASE/ATP2A3 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. SERCA3 ATPASE/ATP2A3 information: Molecular Weight: 113977 MW; Subcellular Localization: Nucleus membrane ; Multi-pass membrane protein . Endoplasmic reticulum membrane ; Multi-pass membrane protein . Sarcoplasmic reticulum membrane ; Multi-pass membrane protein ; Tissue Specificity: Found in most tissues. Most abundant in thymus, trachea, salivary gland, spleen, bone marrow, lymph node, peripheral leukocytes, pancreas and colon. Also detected in fetal tissues. Expressed in cell lineages of hematopoietic, epithelial, or embryonic origin and also expressed in several cancer cell lines.

Type: Primary
Antigen: ATP2A3/Serca3 Atpase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité