Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FE65 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
RP1059
BSBTRP1059EA 552 EUR InStock
BSBTRP1059
Anti-FE65 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for FE65/APBB1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. FE65/APBB1 information: Molecular Weight: 77244 MW; Subcellular Localization: Cell membrane. Cytoplasm. Nucleus. Cell projection, growth cone . Nucleus speckle. Colocalizes with TSHZ3 in axonal growth cone (By similarity). In normal conditions, it mainly localizes to the cytoplasm, while a small fraction is tethered to the cell membrane via its interaction with APP. Following exposure to DNA damaging agents, it is released from cell membrane and translocates to the nucleus. Nuclear translocation is under the regulation of APP. Colocalizes with TSHZ3 in the nucleus. Colocalizes with NEK6 at the nuclear speckles. Phosphorylation at Ser-610 by SGK1 promotes its localization to the nucleus (By similarity); Tissue Specificity: Highly expressed in brain; strongly reduced in post-mortem elderly subjects with Alzheimer disease.

Type: Primary
Antigen: FE65
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité