Anti-HGF Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
RP1062
BSBTRP1062EA 552 EUR InStock
BSBTRP1062
Anti-HGF Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HGF detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Mouse. HGF information: Molecular Weight: 82945 MW; .
Type: Primary
Antigen: HGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité