Anti-CACYBP Antibody
Fournisseur: BosterBio
RP1104
BSBTRP1104EA 550 EUR InStock
BSBTRP1104
Anti-CACYBP Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Calcyclin-binding protein(CACYBP) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: CACYBP
Clonality: Polyclonal
Clone: Clone
Conjugation: Conjugation
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité