Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1373-50
BSENC-1373-50EA 312 EUR InStock
BSENC-1373-50
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is approx. 50 kDa intra-cytoplasmic filamentous protein of the cytoskeleton in astrocytes. During the development of the central nervous system, it is a cell-specific marker that distinguishes astrocytes from other glial cells. GFAP immunoreactivity has been shown in immature oligodendrocytes, epiglottic cartilage, pituicytes, papillary meningiomas, myoepithelial cells of the breast and in non-CNS: Schwann cells, salivary gland neoplasms, enteric glia cells, and metastasizing renal carcinomas.

Recognizes GFAP protein from a variety of mammalian species including human, rat, mouse, and cat. The antibody is expected to react with many other species' GFAP proteins as well.
Application Information:
Western Blotting (WB) and Immunocytochemistry (IC). A dilution of 1:50,000 is recommended for WB. Human GFAP has a predicted length of 432 residues and a MW of 50 kDa. A dilution of 1:1000 using fluorescent secondary antibodies or 1:5000 using peroxidase or other enzyme-linked methods is recommended for IC. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Multiple points of reactivity likely because of the polyclonal nature of the antibody
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Cat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité