Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Neurotrophin-3 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1513-500
BSENC-1513-500EA 321 EUR InStock
BSENC-1513-500
Anti-Neurotrophin-3 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
NT3 is a member of the neurotrophin family, that controls survival and differentiation of visceral and proprioceptive sensory neurons. NT3 is closely related to both NGF and BDNF. It may be involved in the maintenance of the adult nervous system, and may affect development of neurons in the embryo when it is expressed in human placenta. NT3-deficient mice generated by gene targeting display sevvere movement defects of the limbs. The mature peptide of this protein is identical in all mammals examined including human, pig, rat and mouse. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. TISSUE SPECIFICITY: Brain and peripheral tissues. SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family

The antibody reacts with human and mouse NT-3 proteins and likely with other species based upon homology. The antibody has not been tested in IHC or western blot
Application Information:
ELISA at suggested dilution of 1:500-1:2,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Neurotrophin-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Human NT3 peptides, amino acids 90-104 and 199-214.
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité