Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurotrophin-4/5; NT4/NT5 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1514-500
BSENC-1514-500EA 321 EUR InStock
BSENC-1514-500
Anti-Neurotrophin-4/5; NT4/NT5 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
NT4 is a member of the neurotrophin family, in knockout animals NT4 deficient mice appeared little changed from wildtype animals, however NT4 is a powerful neurotrophic factor for periferial neuronal ganglia and is capable if sustaining ganglia neurons in vitro. NT4 is closely related to both NGF and BDNF. FUNCTION: Target-derived survival factor for peripheral sensory sympathetic neurons. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. TISSUE SPECIFICITY: Highest levels in prostate, lower levels in thymus, placenta, and skeletal muscle. Expressed in embryonic and adult tissues. SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family.

The antibody reacts with human and mouse NT-4//5 proteins and likely with other species based upon homology. The antibody has not been tested in IHC or western blot
Application Information:
ELISA at suggested dilution of 1:500-1:2,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Neurotrophin-4/5; NT4/NT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Human NT4/5 peptides, amino acids 104-118 and 198-210
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité