Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Leptin, Rat Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1515-500
BSENC-1515-500EA 321 EUR InStock
BSENC-1515-500
Anti-Leptin, Rat Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Leptin is secreted by white adipocytes and functions as part of a signaling pathway that can inhibit food intake and/or regulate energy expenditure to maintain constancy of the adipose mass. Leptin also has several endocrine functions and is involved in the regulation of immune and inflammatory responses, hematopoiesis, angiogenesis and wound healing (Ref: Entrez Gene) .

The antibody reacts with rodent leptin, reactivity to human leptin appears minimal but has not be exhaustively tested.
Application Information:
ELISA and WB. Suggested dilution of 1:1,000-1:5,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Leptin, Rat
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Multiple points of reactivity likely because of the polyclonal nature of the antibody
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité