Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-mouse adrenergic b3 receptor Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1529-100
BSENC-1529-100EA 312 EUR InStock
BSENC-1529-100
Anti-mouse adrenergic b3 receptor Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-adrenergic receptors are multi-pass membrane proteins that belong to the G-protein coupled receptor 1 family. Their function is to mediate the catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G-proteins (ref: SWISSPROT).

This antibody detects ADRB3 in mouse and rat at approx 44 kDa.
Application Information:
WB and ELISA. Suggested dilution of 1:2,000-1:5,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: mouse adrenergic b3 receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Mouse beta 3 Adrenergic Receptor (386-400 aa).
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité