Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Obestatin Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1530-200
BSENC-1530-200EA 383 EUR InStock
BSENC-1530-200
Anti-Obestatin Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Obestatin is generated from the proteolytic cleavage of Ghrelin. Obestatin is a hormone that is produced in specialized epithelial cells of the stomach and small intestine of several mammals including humans.[2] Obestatin was originally identified as an anorectic peptide, but its effect on food intake remains controversial.

The antibody recognizes Obestatin in ELISAs, other applications have not been tested
Application Information:
ELISA . Suggested dilution at 1:500 to 1:2,000 in coating buffer as coating antibody in competitive ELISA testing. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Obestatin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Obestatin peptide (76-98 aa) from Mouse ghrelin precursor.
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité